4-tert-Butyl-4'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022732-1G
FLUO022732-1GEA
882
EUR
FLUO022732-1G
4-tert-Butyl-4'-chlorbenzophenon
4-tert-Butyl-4'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇ClO |
MDL:
MFCD06201498 CAS-Nummer: 67743-49-1 |