4-Butyl-4'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022735-1G
FLUO022735-1GEA
882
EUR
FLUO022735-1G
4-Butyl-4'-chlorbenzophenon
4-Butyl-4'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇ClO |
MDL:
MFCD06201501 CAS-Nummer: 64357-64-8 |