4-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022736-1G
FLUO022736-1GEA
830
EUR
FLUO022736-1G
4-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
4-Chlor-3',4'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇ClF₂O |
MDL:
MFCD06201502 CAS-Nummer: 844885-01-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)