3,4'-Dichlor-5-fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022739-1G
FLUO022739-1GEA 830 EUR
FLUO022739-1G
3,4'-Dichlor-5-fluorbenzophenon
3,4'-Dichlor-5-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₇Cl₂FO
MDL: MFCD06201505
CAS-Nummer: 844885-02-5