4-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022742-1G
FLUO022742-1GEA
830
EUR
FLUO022742-1G
4-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
4-Chlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃ClO |
MDL:
MFCD06201507 CAS-Nummer: 40415-10-9 |