4-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022744-1G
FLUO022744-1GEA
882
EUR
FLUO022744-1G
4-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
4-Chlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Formel:
C₁₅H₁₃ClOS |
MDL:
MFCD06201509 CAS-Nummer: 844885-04-7 |