3,5-Difluor-3'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022748-1G
FLUO022748-1GEA
830
EUR
FLUO022748-1G
3,5-Difluor-3'-methoxybenzophenon
3,5-Difluor-3'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O₂ |
MDL:
MFCD06201513 CAS-Nummer: 844885-08-1 |