3,5-Difluor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022749-1G
FLUO022749-1GEA
830
EUR
FLUO022749-1G
3,5-Difluor-4'-methoxybenzophenon
3,5-Difluor-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O₂ |
MDL:
MFCD06201514 CAS-Nummer: 148560-86-5 |