3,5-Difluor-4'-(methylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022750-1G
FLUO022750-1GEA 830 EUR
FLUO022750-1G
3,5-Difluor-4'-(methylthio)benzophenon
3,5-Difluor-4'-(methylthio)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₀F₂OS
MDL: MFCD06201515
CAS-Nummer: 3411-71-0