4-Methoxy-3,3',5'-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022756-1G
FLUO022756-1GEA 830 EUR
FLUO022756-1G
4-Methoxy-3,3',5'-trifluorbenzophenon
4-Methoxy-3,3',5'-trifluorbenzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
MDL: MFCD06201521
CAS-Nummer: 844885-14-9