3,4-Dichlor-3',5'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022759-1G
FLUO022759-1GEA
830
EUR
FLUO022759-1G
3,4-Dichlor-3',5'-difluorbenzophenon
3,4-Dichlor-3',5'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₆Cl₂F₂O |
MDL:
MFCD06201524 CAS-Nummer: 844885-16-1 |