3-Chlor-3',5,5'-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022761-1G
FLUO022761-1GEA 830 EUR
FLUO022761-1G
3-Chlor-3',5,5'-trifluorbenzophenon
3-Chlor-3',5,5'-trifluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₆ClF₃O
MDL: MFCD06201526
CAS-Nummer: 844885-18-3