3,5-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022762-1G
FLUO022762-1GEA
830
EUR
FLUO022762-1G
3,5-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
3,5-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂F₂O₃ |
MDL:
MFCD06201527 CAS-Nummer: 844885-19-4 |