3,5-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022764-1G
FLUO022764-1GEA
830
EUR
FLUO022764-1G
3,5-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
3,5-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂F₂O |
MDL:
MFCD06201529 CAS-Nummer: 844885-21-8 |