3,5-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022765-1G
FLUO022765-1GEA 1040 EUR
FLUO022765-1G
3,5-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
3,5-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₂F₂O
MDL: MFCD06201530
CAS-Nummer: 844885-22-9