3,5-Difluor-4'-(ethylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022766-1G
FLUO022766-1GEA
1040
EUR
FLUO022766-1G
3,5-Difluor-4'-(ethylthio)benzophenon
3,5-Difluor-4'-(ethylthio)benzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂F₂OS |
MDL:
MFCD06201531 CAS-Nummer: 844885-23-0 |