3,4-Dichlor-3'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022769-1G
FLUO022769-1GEA 1100 EUR
FLUO022769-1G
3,4-Dichlor-3'-methoxybenzophenon
3,4-Dichlor-3'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MDL: MFCD06201534
CAS-Nummer: 844885-25-2