3,4-Dichlor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022770-1G
FLUO022770-1GEA 830 EUR
FLUO022770-1G
3,4-Dichlor-4'-methoxybenzophenon
3,4-Dichlor-4'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
MDL: MFCD06201535
CAS-Nummer: 66938-32-7