4-tert-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022773-1G
FLUO022773-1GEA
882
EUR
FLUO022773-1G
4-tert-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
4-tert-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₆Cl₂O |
MDL:
MFCD06201538 CAS-Nummer: 844885-27-4 |