4-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022776-1G
FLUO022776-1GEA 882 EUR
FLUO022776-1G
4-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
4-Butyl-3',4'-dichlorbenzophenon
Formel: C₁₇H₁₆Cl₂O
MDL: MFCD06201541
CAS-Nummer: 844885-30-9