3,4-Dichlor-3',4'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022777-1G
FLUO022777-1GEA 830 EUR
FLUO022777-1G
3,4-Dichlor-3',4'-difluorbenzophenon
3,4-Dichlor-3',4'-difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₆Cl₂F₂O
MDL: MFCD06201542
CAS-Nummer: 844885-31-0