3,4-Dichlor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022781-1G
FLUO022781-1GEA
830
EUR
FLUO022781-1G
3,4-Dichlor-3',4'-dimethoxybenzophenon
3,4-Dichlor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂Cl₂O₃ |
MDL:
MFCD06201546 CAS-Nummer: 92436-56-1 |