3,4-Dichlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022783-1G
FLUO022783-1GEA
882
EUR
FLUO022783-1G
3,4-Dichlor-3',4'-dimethylbenzophenon
3,4-Dichlor-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂Cl₂O |
MDL:
MFCD06201548 CAS-Nummer: 844885-34-3 |