3,4-Dichlor-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022784-1G
FLUO022784-1GEA 849 EUR
FLUO022784-1G
3,4-Dichlor-3',5'-dimethylbenzophenon
3,4-Dichlor-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₂Cl₂O
MDL: MFCD06201549
CAS-Nummer: 844885-35-4