3,4-Dichlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022785-1G
FLUO022785-1GEA
882
EUR
FLUO022785-1G
3,4-Dichlor-4'-(ethylthio)benzophenon
3,4-Dichlor-4'-(ethylthio)benzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂Cl₂OS |
MDL:
MFCD06201550 CAS-Nummer: 844885-36-5 |