3,4-Difluor-4'-methylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022788-1G
FLUO022788-1GEA
830
EUR
FLUO022788-1G
3,4-Difluor-4'-methylbenzophenon
3,4-Difluor-4'-methylbenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O |
MDL:
MFCD01572462 CAS-Nummer: 157165-29-2 |