3,4-Difluor-3'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022789-1G
FLUO022789-1GEA 1100 EUR
FLUO022789-1G
3,4-Difluor-3'-methoxybenzophenon
3,4-Difluor-3'-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₀F₂O₂
MDL: MFCD06201553
CAS-Nummer: 845780-97-4