3,4-Difluor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022790-1G
FLUO022790-1GEA
1100
EUR
FLUO022790-1G
3,4-Difluor-4'-methoxybenzophenon
3,4-Difluor-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O₂ |
MDL:
MFCD06201554 CAS-Nummer: 845780-99-6 |