3-Chlor-3',4',5-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022799-1G
FLUO022799-1GEA
687
EUR
FLUO022799-1G
3-Chlor-3',4',5-trifluorbenzophenon
3-Chlor-3',4',5-trifluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₆ClF₃O |
MDL:
MFCD06201563 CAS-Nummer: 845781-06-8 |