3,4-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022800-1G
FLUO022800-1GEA
830
EUR
FLUO022800-1G
3,4-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
3,4-Difluor-3',4'-dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂F₂O₃ |
MDL:
MFCD06201564 CAS-Nummer: 845781-07-9 |