3,4-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022802-1G
FLUO022802-1GEA
830
EUR
FLUO022802-1G
3,4-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
3,4-Difluor-3',4'-dimethylbenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₂F₂O |
MDL:
MFCD03486955 CAS-Nummer: 518993-32-3 |