3,4-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022803-1G
FLUO022803-1GEA 830 EUR
FLUO022803-1G
3,4-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
3,4-Difluor-3',5'-dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₂F₂O
MDL: MFCD06201566
CAS-Nummer: 845781-09-1