4-Methoxy-3,3',4'-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022805-1G
FLUO022805-1GEA 830 EUR
FLUO022805-1G
4-Methoxy-3,3',4'-trifluorbenzophenon
4-Methoxy-3,3',4'-trifluorbenzophenon
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
MDL: MFCD06201568
CAS-Nummer: 845781-11-5