4-Brom-4'-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022807-1G
FLUO022807-1GEA
830
EUR
FLUO022807-1G
4-Brom-4'-butylbenzophenon
4-Brom-4'-butylbenzophenon
Formel:
C₁₇H₁₇BrO |
MDL:
MFCD06201570 CAS-Nummer: 91404-25-0 |