4-Brom-3'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022810-1G
FLUO022810-1GEA
575
EUR
FLUO022810-1G
4-Brom-3'-chlorbenzophenon
4-Brom-3'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈BrClO |
MDL:
MFCD06201571 CAS-Nummer: 27434-90-8 |