3-Brom-3'-chlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022812-1G
FLUO022812-1GEA
830
EUR
FLUO022812-1G
3-Brom-3'-chlorbenzophenon
3-Brom-3'-chlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈BrClO |
MDL:
MFCD06201573 CAS-Nummer: 75762-59-3 |