3-Brombenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: m-Brombenzophenon
022813-1G
FLUO022813-1GEA 82.1 EUR
FLUO022813-1G
3-Brombenzophenon
3-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74,5…77.5 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00672015
CAS-Nummer: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5