4,4'-Di-tert-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)methanone
022814-1G
FLUO022814-1GEA
183
EUR
FLUO022814-1G
4,4'-Di-tert-butylbenzophenon
4,4'-Di-tert-butylbenzophenon
Formel:
C₂₁H₂₆O Molecular Weight: 294,4306 g/mol |
MDL:
MFCD01319937 CAS-Nummer: 15796-82-4 |