2-Fluor-4'-methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022815-1G
FLUO022815-1GEA
627
EUR
FLUO022815-1G
2-Fluor-4'-methoxybenzophenon
2-Fluor-4'-methoxybenzophenon
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ |
MDL:
MFCD00749331 CAS-Nummer: 66938-29-2 |