3-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022816-1G
FLUO022816-1GEA
647
EUR
FLUO022816-1G
3-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
3-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₆ClF₃O |
MDL:
MFCD01319931 CAS-Nummer: 746651-95-6 EINECS: 217-300-4 |