4-Brom-4'-fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (4-Bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
022818-1G
FLUO022818-1GEA 134 EUR
FLUO022818-1G
4-Brom-4'-fluorbenzophenon
4-Brom-4'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈BrFO
Molecular Weight: 279,1044 g/mol
MDL: MFCD00672035
CAS-Nummer: 2069-41-2
EINECS: 218-193-7