3,4-Difluorbenzophenon

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: (3,4-Difluorophenyl)(phenyl)methanone

022819-1G
FLUO022819-1GEA 824 EUR
FLUO022819-1G
3,4-Difluorbenzophenon
3,4-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molecular Weight: 218,2 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…55 °C
MDL: MFCD00009892
CAS-Nummer: 85118-07-6
EINECS: 285-659-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR