4-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022820-1G
FLUO022820-1GEA 647 EUR
FLUO022820-1G
4-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
4-Chlor-3',4',5'-trifluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₆ClF₃O
MDL: MFCD01319932
CAS-Nummer: 746651-96-7
EINECS: 217-300-4