4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022821-1G
FLUO022821-1GEA 647 EUR
FLUO022821-1G
4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenon
4-Butyl-4'-tert-butylbenzophenon
Formel: C₂₁H₂₆O
MDL: MFCD01319939
CAS-Nummer: 95282-55-6