3-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022822-1G
FLUO022822-1GEA
647
EUR
FLUO022822-1G
3-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
3-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇ClF₂O |
MDL:
MFCD01319934 CAS-Nummer: 746651-98-9 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)