4-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022823-1G
FLUO022823-1GEA
647
EUR
FLUO022823-1G
4-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
4-Chlor-3',5'-difluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₇ClF₂O |
MDL:
MFCD01319935 CAS-Nummer: 746651-99-0 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)