3,3'-Dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,3-DBP, Bis(3-chlorphenyl)keton
022824-1G
FLUO022824-1GEA
290
EUR
FLUO022824-1G
3,3'-Dichlorbenzophenon
3,3'-Dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O Molecular Weight: 251,11 g/mol |
MDL:
MFCD00045192 CAS-Nummer: 7094-34-0 |