Benzyl-3-chlorphenylketon
Lieferant: FLUOROCHEM
022847-1G
FLUO022847-1GEA 594 EUR
FLUO022847-1G
Benzyl-3-chlorphenylketon
Benzyl-3-chlorphenylketon
Formel: C₁₄H₁₁ClO
MDL: MFCD02260665
CAS-Nummer: 62482-45-5