3',4'-Ethylendioxy-2-phenylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022851-1G
FLUO022851-1GEA
0
EUR
FLUO022851-1G
3',4'-Ethylendioxy-2-phenylacetophenon
3',4'-Ethylendioxy-2-phenylacetophenon
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD01333467 CAS-Nummer: 18212-83-4 |