2-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022857-1G
FLUO022857-1GEA
594
EUR
FLUO022857-1G
2-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
2-(3-Methoxyphenyl)acetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD00446972 CAS-Nummer: 29955-26-8 |